ContactUsLinkComponent
Impurity and API Standard, 3-[2-[4-(5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Catalog # PROOMM0491.04
CAS Number:  
Impurity and API Standard, 3-[2-[4-(5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Catalog # PROOMM0491.04
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    1199589-74-6
  • Bezeichnung:
    3-[2-[4-(5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
  • Formel:
    C₂₃H₂₇FN₄O₂
  • Bezeichnung:
    3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one