Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean UW
Catalog # 148-3183
Supplier: Dr. Weigert
Specifications
- Bezeichnung:neodisher® LaboClean UW
- Seq:05
- VE:10 kg
Specifications
About this item
neodisher® LaboClean UW is suitable for the automated cleaning of laboratory glassware and utensils in water analysis laboratories, in serological institutes and in the phosphates industry. Especially for laboratory glassware used for sensitive analyses, where residues of phosphorous compounds would adulterate analysis results.
- Mildalkalisches Pulver zum maschinellen Waschen von Laborglaswaren
- Phosphatfrei
- Bestandteile: <5 % nichtionische Tenside, 5 bis 15 % sauerstoffhaltige Bleichmittel (Perborat)
- Dosierung: 3 bis 5 g/L
Caution: Die meisten Materialien sind korrosiv oder reizend. Sorgfalt ist bei der Materialauswahl zur Reinigung von Aluminium- und Titanelementen geboten. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.