ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
  PROOMM0064.07
 :  
Impurity and API standard, 2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
  PROOMM0064.07
 :  
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    1694-64-0
  • Bezeichnung:
    2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
  • Formel:
    C₁₄H₁₀Br₂N₂O₂
  • Bezeichnung:
    2-Bromo-N-[4-bromo-2-(pyridin-2-ylcarbonyl)phenyl]acetamide