Impurity and API standard, enalaprilat
Artikelnr. PROOMM0010.01
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:76420-72-9
- Bezeichnung:(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
- Formel:C₁₈H₂₄N₂O₅
- Bezeichnung:(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid (Enalaprilat)