Impurity and API standard, ketoprofen methyl ester
Catalog # PROOMM0001.32
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference standards
- CAS Nr.:47087-07-0
- Bezeichnung:Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
- Formel:C₁₇H₁₆O₃
- Bezeichnung:Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Methyl Ester)