Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Benserazide standard, BP
Artikelnr. PROOBP968
CAS-Nummer:  
Organic reference standards, Benserazide standard, BP
Artikelnr. PROOBP968
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    20 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    64616-76-8
  • Bezeichnung:
    Benserazide impurity A
  • Formel:
    C₃H₉N₃O₂
  • Bezeichnung:
    Benserazide impurity A (RS)-2-amino-3-hydroxypropanohydrazide

Spezifikationen

Über diesen Artikel