Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, etoposide assay standard, BP
Artikelnr. PROOBP885
CAS-Nummer:  
Organic reference standards, etoposide assay standard, BP
Artikelnr. PROOBP885
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    150 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    33419-42-0
  • Bezeichnung:
    Etoposide assay standard
  • Formel:
    C₂₄H₃₀O₃
  • Bezeichnung:
    Etoposide assay standard

Spezifikationen

Über diesen Artikel