Organic reference standards, Quinine sulphate standard, BP
Catalog # PROOBP862
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:300 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:6119-70-6
- Bezeichnung:Quinine sulphate
- Formel:C₂₀H₂₆N₂O₆S
- Bezeichnung:Quinine sulphate