Organic reference standards, Vigabatrin assay standard, BP
Artikelnr. PROOBP563
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:150 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:68506-86-5
- Bezeichnung:Vigabatrin assay standard
- Formel:C₆H₁₁NO₂
- Bezeichnung:Vigabatrin assay standard