Organic reference standards, pyridoxine hydrochloride assay standard, BP
Catalog # PROOBP458
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:58-56-0
- Bezeichnung:Pyridoxine hydrochloride assay standard
- Formel:C₈H₁₁NO₃·ClH
- Bezeichnung:Pyridoxine hydrochloride assay standard