Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organic reference standards, glicalzide assay standard, BP
Organic reference standards, glicalzide assay standard, BP
PROOBP368
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Organic reference standards, glicalzide assay standard, BP
PROOBP368
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
VE:
200 mg
Normen:
Reference standard
CAS Nr.:
21187-98-4
Bezeichnung:
Glicalzide assay standard
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O₃S
Bezeichnung:
Gliclazide assay standard