Organic reference standards, lincomycin hydrochloride assay standard, BP
PROOBP215
:
- VE:250 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:7179-49-9
- Bezeichnung:Lincomycin hydrochloride assay standard
- Formel:C₁₈H₃₅ClN₂O₆S
- Bezeichnung:Lincomycin hydrochloride assay standard