ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, Cefradine assay standard, BP
Organic reference standards, Cefradine assay standard, BP
  PROOBP063
 :  
Organic reference standards, Cefradine assay standard, BP
  PROOBP063
 :  
  • VE:
    300 mg
  • Normen:
    Reference standards
  • CAS Nr.:
    38821-53-3
  • Bezeichnung:
    Cefradine
  • Formel:
    C₁₆H₁₉N₃O₄S
  • Bezeichnung:
    Cefradine