Organic reference standards, Tobramycin, BP
Catalog # PROOBP333
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:32986-56-4
- Bezeichnung:Tobramycin, BP 333
- Formel:C₁₈H₃₇N₅O₉
- Bezeichnung:Tobramycin