ContactUsLinkComponent
Absperr-Schließbügel, nicht leitend
Artikelnr. 118-0533
Lieferant:  Brady
undefined
Absperr-Schließbügel, nicht leitend
Artikelnr. 118-0533
Lieferant:  Brady
Spezifikationen
  • Farbe:
    Orange
  • B×T×H:
    40,75×11×178 mm
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
An diesem nicht leitenden Nylon-Schließbügel können bis zu sechs Schlösser angebracht werden; er hält einem Gewicht bis max. 450 kg stand und wiegt dennoch nur 30 g.
  • Absperrbügel passt in Löcher mit einem Mindest Ø von 7 mm
  • Aus orangefarbenem Nylon
Max. BügelØ (mm): 9,00
Min. Bügelweite (mm): 20,00