ContactUsLinkComponent
3,3'-Diaminobenzidin Lösungskit (Bright-DAB) für Immunhistochemie
3,3'-Diaminobenzidin Lösungskit (Bright-DAB) für Immunhistochemie
Catalog # BS04-110
Supplier:  IMMUNOLOGIC
CAS Number:  
3,3'-Diaminobenzidin Lösungskit (Bright-DAB) für Immunhistochemie
Catalog # BS04-110
Supplier:  IMMUNOLOGIC
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    110 mL
  • Seq:
    2460
  • Pk Info:
    DAB solution A (110 ml) and DAB solution B (5 ml)
Specifications
About this item
 :
 :214.27 g/mol
CAS Number:91-95-2
Formula:C₁₂H₁₄N₄
MDL Number:MFCD00007725