ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Abratex Light Grip
undefined
General purpose gloves, Abratex Light Grip
  • Catalog No:
  • DALLRGT888/8
  • DALLRGT888/10
  • DALLRGT888/7
  • DALLRGT888/9
  • Modell:
  • Abratex Light Grip
  • Abratex Light Grip
  • Abratex Light Grip
  • Abratex Light Grip
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • Oberfläche:
  • Dot coating on palm
  • Dot coating on palm
  • Dot coating on palm
  • Dot coating on palm
  • Messgerät:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Stulpenart:
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • Strickbündchen
  • EN Standard:
  • EN 388:2016 (224XX)
  • EN 388:2016 (224XX)
  • EN 388:2016 (224XX)
  • EN 388:2016 (224XX)
Frequently Bought Together