Pipette holder, SINGLE™
Artikelnr. GILSF161406
Lieferant: GILSON
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Pipettenhalter, SINGLE™, für eine Gilson Pipette, kann auf jeder glatten, trockenen Oberfläche angebracht, oder mit Schrauben befestigt werden
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This convenient pipette holder has been designed to hold one single or multi channel pipette.
- Made of PC: Resistant to aggressive chemicals and UV light
- Adheres strongly to any smooth, dry surface or may be fastened with screws
- Protects valuable instruments from shocks and contamination
- Pipettes hang vertically to prevent liquids from running inside the shaft
- Space saving: Adapted to limited work bench space