ContactUsLinkComponent
Test kit, photometrisch, Zinn, LCK-Küvetten-Test
Artikelnr. 705-3042
Lieferant:  Hach
CAS-Nummer:  
Test kit, photometrisch, Zinn, LCK-Küvetten-Test
Artikelnr. 705-3042
Lieferant:  Hach
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Chemische Methode:
    Pyridinfluoron (PYF)
  • VE:
    24 Tests
  • Bezeichnung:
    Zinn
  • Seq:
    278
  • Typ:
    LCK359
  • Für Gerät:
    DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
  • Messbereich:
    0,1 - 2,0 mg/l Sn
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Pre-dosed reagents for maximum safety.
  • Precise and reliable measurement values
  • Maximum safety for users, thanks to the closed system and low amounts of reagents
  • Convenient and error-free dosing of the reagents
  • Barcode label for automatic recognition in the photometer
  • Differentiation between tests and measuring ranges by means of colour-coding
Lagertemperatur: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)