Testkits, photometrisch, Tenside, anionisch, LCK-Küvetten-Test
HACHLCK432
: Hach
:
- Chemische Methode:Methylenblau
- VE:25 Tests
- Bezeichnung:Tenside, anionisch
- Typ:LCK432
- Für Gerät:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Messbereich:0,1 - 4,0 mg/l
Die Standardmethode für anionische Tenside hat einige Nachteile: *Mehrere Handhabungsschritte sind zeitaufwendig und kompliziert. *Große Volumina an Extraktionslösungsmitteln gefährden die Arbeitssicherheit und die Umwelt. *Die Kombination von langwieriger Handhabung, Glasgerätepflege und Lösungsmittel-Entsorgung summiert sich zu erheblichen Kosten pro Test. Mit einem standardisierten System für die Extraktion und photometrische Messung auf Küvetten-Test-Basis werden diese Nachteile völlig überwunden und genaue, reproduzierbare Ergebnisse geliefert.
- Einfache Handhabung
- Sichere Handhabung
- Kosteneinsparung
- Genaue und reproduzierbare Ergebnisse
- Gute Phasentrennung sogar in Proben mit hoher organischer Belastung
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C
: ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1