Test kits, Photometric Iodine sample (PIS) according to MEBAK II standard, LCK cuvette tests
Catalog # HACHLCK240
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:MEBAK Methode
- VE:24 Tests
- Bezeichnung:Photometrische Jodprobe (MEBAK)
- Seq:263
- Typ:LCK240
- Für Gerät:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Messbereich:> 0,2
Specifications
About this item
Für Jodwerte > 0,2
Lagertemperatur: 15 - 25 °C
Certifications: MEBAK II