Test kit, photometrisch, Molybdän, LCK-Küvetten-Test
705-3049
: Hach
:
- Chemische Methode:Thioglycolsäure
- VE:24 Tests
- Bezeichnung:Molybdän
- Seq:240
- Typ:LCK330
- Für Gerät:DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Messbereich:3 - 300 mg/l Mo
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
- Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
- Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
- Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)