ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4691.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4691.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    210 mL
  • Seq:
    2545
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
  • Normality (by titrimetry):
    Passes Test
  • (Makes 0.5N solution after dilution to 1000 mL):
  • Low in Carbonate:
Specification Test Results
About this item
 :
 :40 g/mol
UN:1823
ADR:8,II
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548