Diethylether ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, ChromAR® für die Flüssigchromatographie, für die UV-Spektrophotometrie, Macron Fine Chemicals™
Artikelnr. 2854-25
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Aluminium bottle
- VE:2,5 L
- Seq:5096
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.5 %
- Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water):≥99.5 %
- Alcohol (C₂H₅OH)(by GC) (preservative)(v/v):1.5 - 2.5 %
- Color (APHA):≤10
- Peroxide (as H₂O₂)(at time of packaging):≤0.0005 %
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 215 nm:≤1.00
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 230 nm:≤0.30
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 254 nm:≤0.08
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 280 nm:≤0.01
- Optical Absorbance (1-cm path vs water) - 300 nm:≤0.005
- Residue after Evaporation:≤0.0005 %
- Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):≤0.05 %
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:74.12 g/mol
Merck-Index:12,03852
Siedepunkt:35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:–123 °C
Dichte:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Blitzpunkt:–40 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-467-2
UN:1155
ADR:3,I
:Stabilisiert mit Ethanol 1,5 - 2,5%
REACH:01-2119535785-29
:GHS02
:GHS07
:GHS08
CAS-Nummer:60-29-7
Formel:(CH₃CH₂)₂O
MDL-Nummer:MFCD00011646