ContactUsLinkComponent
Ammoniumsulfat 99,0-100,5%, körnig NF, ACS, J.T.Baker®
Artikelnr. 3523-65
Lieferant:  Avantor
CAS-Nummer:  
undefined
Ammoniumsulfat 99,0-100,5%, körnig NF, ACS, J.T.Baker®
Artikelnr. 3523-65
Lieferant:  Avantor
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    HDPE drum, Flowmor™ package
  • VE:
    100 kg
  • Seq:
    4553
  • Environmentally Preferable:
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Bulk Pharmaceutical Chemical:
    99.0 - 100.5 %
  • NF - Assay ((NH₄)₂SO₄):
    99.0 - 100.5 %
  • NF - Insoluble Matter:
    ≤0.005 %
  • NF - Residue on Ignition:
    ≤0.005 %
  • NF - pH of 5% Solution:
    5.0 - 6.0
  • NF - Nitrate (NO₃):
    ≤0.001 %
  • NF - Chloride (Cl):
    ≤5 ppm
  • NF - Phosphate (PO₄):
    ≤5 ppm
  • NF - Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • NF - Identification:
    Passes Test
  • NF - Total Aerobic Microbial Count:
    ≤100 cfu/g
  • NF - Total Yeast and Mold Count:
    ≤10 cfu/g
  • ACS - Assay ((NH₄)₂SO₄) (A.C.S.):
    ≥99.0 %
  • ACS - Residue on Ignition:
    ≤0.005 %
  • ACS - pH of 5% Solution at 25°C:
    5.0 - 6.0
  • ACS - Insoluble Matter:
    ≤0.005 %
  • ACS - Chloride (Cl):
    ≤3 ppm
  • ACS - Nitrate (NO₃):
    ≤0.001 %
  • ACS - Phosphate (PO₄):
    ≤3 ppm
  • ACS - Heavy Metals (as Pb):
    ≤5 ppm
  • ACS - Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Appearance (White crystals or granules):
    Passes Test
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
Synonyme: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
 :
 :132.14 g/mol
 :GHS08
CAS-Nummer:7783-20-2
Formel:(NH₄)₂SO₄
MDL-Nummer:MFCD00003391
Dichte:1.77 g/cm³
Merck-Index:13,00559