Organic reference standards, fexofenadines, Ph. Eur.
: EDQM
- CAS Nr.:153439-40-8
- Formel:C₃₂H₄₀ClNO₄
- Bezeichnung:Fexofenadine hydrochloride
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection