ContactUsLinkComponent
Organic reference standards, estradiols, Ph. Eur.
 :  EDQM
Organic reference standards, estradiols, Ph. Eur.
 :  EDQM
  • CAS Nr.:
    35380-71-3
  • Formel:
    C₁₈H₂₄O₂·₀.₅H₂O
  • Bezeichnung:
    Estradiol hemihydrate
Frequently Bought Together