Organic reference standards, dexchlorpheniramines, Ph. Eur.
Catalog # EDQMD0720800
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- VE:60 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:2438-32-6
- Bezeichnung:Dexchlorpheniramine maleate, Ph. Eur. standard
- Formel:C₂₀H₂₃ClN₂O₄
- Bezeichnung:Dexchlorpheniramine maleate