Organic reference standards, desoxycortone acetate, Ph. Eur.
Catalog # EDQMD0400000
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:56-47-3
- Bezeichnung:Desoxycortone acetate, Ph. Eur. standard
- Formel:C₂₃H₃₂O₄
- Bezeichnung:Desoxycortone acetate