Organic reference standards, dacarbazine, Ph. Eur.
Catalog # EDQMY0000735
Supplier: EDQM
CAS Number:
Specifications
- VE:10 mg
- Normen:Reference standard
- CAS Nr.:360-97-4
- Bezeichnung:Dacarbazine impurity B, 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide, Ph. Eur. standard
- Formel:C₄H₆N₄O
- Bezeichnung:Dacarbazine impurity B, 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide