Container, LDPE, with taps
10 l, 360 mm, Weiß, LDPE
Artikelnr. KOEH3-1075
Anbieter: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Springe zu:
Product Details & Documents
These containers are made of Low density polyethylene with screw type closure and taps.
- Suitable for liquids
Spezifikationen
- Kapazität:10 l
- Farbe:Weiß
- Höhe:360 mm
- Material:LDPE
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.