AuftragsverfolgungKontakt
Cooling boxes, Icetime® Plus | Avantor
Cooling boxes, Icetime® Plus
Holds 1,5 l bottles, weight: 2,6 kg, 30 l, 410×470×320 mm
Artikelnr. CAMP2000024963
Anbieter:   CAMPING GAZ
Cooling boxes, Icetime® Plus
Artikelnr. CAMP2000024963
Anbieter:  CAMPING GAZ
Cooling boxes, Icetime® Plus
Holds 1,5 l bottles, weight: 2,6 kg, 30 l, 410×470×320 mm
Preis
53,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Icetime® plus coolers are ideal for outdoors and trips that has sturdy exterior cladding and premium PU foam insulation which keeps the things cool for long. Its convenient folding handle design makes transporting easier.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    30 l
  • Bezeichnung:
    Holds 1,5 l bottles, weight: 2,6 kg
  • Abmessungen:
    410×470×320 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.