Isolator-Reinigungswerkzeug, Mini AlphaMop™
Catalog # 129-0273
Supplier: Texwipe
Specifications
- Bezeichnung:Isolator-Reinigungsmopp mit zwei Stielen und 6 Mopp-Überzügen
- Verpackt:1 Mopp/Packung
2 Stiele (12 Zoll und 18 Zoll)
1 Schaumstoff-Pad aus Polyester
6 Mopp-Überzüge aus Polyester - VE:1
Specifications
About this item
Das ITW Texwipe® Mini AlphaMop™ Isolatorreinigungswerkzeug wurde für die Reinigung von Isolatoren, Biosicherheitsschränken, Handschuhboxen und Werkbankabzügen entwickelt. Der Wischmopp hat eine niedrige, flache Form und abgerundete Ecken. Er besteht aus Celcon® Plastik und ist vollständig autoklavierbar. Durch das Drehgelenk kann der Benutzer auch schwer zugängliche Stellen erreichen. Dank des austauschbaren Schaumstoff-Pads, passt sich der Moppbezug garantiert jeder Reinigungsfläche an. 129-0273 umfasst zwei Stiele, 12 Zoll und 18 Zoll (30,4 and 45,7 cm), und lässt sich mühelos mit einer Hand verwenden.
- Strapazierfähig und leicht
- Einfache Verwendung in schwer zugänglichen Bereichen; einfaches und schnelles Wechseln der Mopp-Überzüge
- Mopp-Überzüge mit hervorragender Strapazierfähigkeit und hoher Abriebfestigkeit