Avantor® Apex Silica, HPLC-Säulen
Artikelnr. 4M15303
Lieferant: Avantor
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:3 µm
- Porengröße:100 Å
- Länge:150 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:Silica
- Packungsmaterial:Silica
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Avantor® Apex HPLC-Säulenphasen werden für Routineanalysen empfohlen.
- Konventionelles sphärisches Silica mit einer Porengröße von 100 Å
- Enge Partikelverteilung
- Kontrollierte Oberfläche
- USP L3