Avantor® Apex II Amino, HPLC-Säulen
Catalog # 4M15344
Supplier: Avantor
Specifications
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:3 µm
- Porengröße:100 Å
- Länge:150 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- USP-Code:L8
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:II Amino
- Packungsmaterial:Silica
- VE:1
Specifications
About this item
Avantor® Apex HPLC-Säulenphasen werden für Routineanalysen empfohlen.
- Konventionelles sphärisches Silica mit einer Porengröße von 100 Å
- Enge Partikelverteilung
- Kontrollierte Oberfläche
- USP L8