Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Puffer
Gewebekultur-Puffer
Hank's balanced salt solution, modified, MP Biomedicals
Hank's balanced salt solution, modified, MP Biomedicals
Artikelnr. ICNA091810054
Lieferant:
MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Hank's balanced salt solution, modified, MP Biomedicals
Artikelnr. ICNA091810054
Lieferant:
MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
VE:
500 mL
Bezeichnung:
Hank's balanced salt solution, modified (1X)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails