AuftragsverfolgungKontakt
Competent cell buffer | Avantor
Competent cell buffer
Competent cell buffer (60 mM calcium chloride, 15% glycerol, 10 mM tris Hcl, pH 7,5), 100 mL
Catalog # ROCKMB-057
Competent cell buffer
Catalog # ROCKMB-057
CAS Number:  
Competent cell buffer
Competent cell buffer (60 mM calcium chloride, 15% glycerol, 10 mM tris Hcl, pH 7,5), 100 mL
CAS Number:  
Price
239,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 60 mM Calcium Chloride, 15% v/v Glycerol, 10mM Tris HCl at a pH of 7,5.
Meticulously prepared using ultra pure reagents dissolved in highly polished pharmaceutical grade deionised water.
This product was aseptically filtered through a Millipore 0,22 µm filter into clean, pre-sterilised containers. The product was tested on trypticase soy agar for 24 hours, 48 hours and 72 hours and was found to be negative for bacteria.
Achtung! Bitte beachten: This product is for research use only and is not intended for therapeutic or diagnostic applications.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Competent cell buffer (60 mM calcium chloride, 15% glycerol, 10 mM tris Hcl, pH 7,5)
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.