SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Activated Spherical Carbon
Catalog # 7536-00
Supplier: Avantor
Specifications
- Kapazität:6 ml
- Seq:01
- Bettgewicht:1000 mg
- Phase:Activated spherical carbon
- VE:100 g
Specifications
About this item
Dies sind Extraktionssäulen für den Einmalgebrauch, die mit kugelförmiger Aktivkohle gefüllt sind. Entwickelt für die Extraktion und Reinigung von organischen Verbindungen.