ContactUsLinkComponent
Liquid-in-glass thermometer, angled, H-B DURAC®, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAB608102900
undefined
Liquid-in-glass thermometer, angled, H-B DURAC®, SP Bel-Art
Artikelnr. BELAB608102900
Spezifikationen
  • Ø:
    42 mm
  • Länge:
    80 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C
  • Teilung:
    1,0 °C
  • VE:
    1
  • Messbereich:
    +25…+95 °C
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Designed for use in all heating blocks, this total immersion thermometer features a 90° angle and an arrow at 37 °C.
  • Red organic liquid against white back glass