Messkolben, Klasse A, Glas, klar, ohne Stopfen
Lieferant: witeg Labortechnik
Zertifikate
Über diesen Artikel
Messkolben mit Schliffhals hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.
- Braune Markierungen
- Ohne Stopfen
Certifications: DE-M-Kennzeichnung gemäß deutschem Eichgesetz Toleranz gemäß DIN EN ISO 104.
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
Frequently Bought Together