ContactUsLinkComponent
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) 100x Growth Supplement, Corning®
Artikelnr. MDTC25-800-CR
Lieferant:  Corning
CAS-Nummer:  
undefined
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) 100x Growth Supplement, Corning®
Artikelnr. MDTC25-800-CR
Lieferant:  Corning
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    10 mL
  • Bezeichnung:
    Insulin-Transferrin-Selenium (ITS) Growth Supplement, Sterile, 100X
  • Seq:
    52
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Animal free formulation
Contains:
1000 mg/L insulin, human recombinant
550 mg/L transferrin, human recombinant
0.67 mg/L selenious acid
Caution: Storage 2°C to 8°C. For research use only.