AuftragsverfolgungKontakt
Cleanroom mops, MicroKing | Avantor
Cleanroom mops, MicroKing
MicroKing, 150 g, 400 mm
Artikelnr. PPSA2140080
Cleanroom mops, MicroKing
Artikelnr. PPSA2140080
Cleanroom mops, MicroKing
Cleanroom mops, MicroKing
MicroKing, 150 g, 400 mm
Preis
21,06 €
Einloggen für Verfügbarkeit
Product Details & Documents
Mops for grey areas and for all water-resistant hard floor coverings.
  • Increased cleaning performance and maximum dirt absorption facilities
  • Highest area performance and best tuft-quality
  • Made up of synthetic/viscose yarn (50:50) with additional microfiber lines
  • With cover sheet and PVC pocket, sewed up double-latching pocket
  • Ready-to-use, pre-washed
For the use in ISO class 9.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    MicroKing, 150 g
  • Länge:
    400 mm
  • Cat. No.:
    PPSA2140080
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.