PIG® Trolley-Beutel Spill-Kit
Artikelnr. 121-0519
Lieferant: NEW PIG
Spezifikationen
- Bezeichnung:Verschüttungs-Kit beinhaltet 30 Universal-Matten, 6 Saugstrümpfe, 12 Saugpolster, 5 Abfallsäcke
- B×T×H:270×450×530 mm
- Absorptionsvermögen:53,7 L
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das PIG® Trolley-Beutel Spill-Kit wurde für Notfallplaner und zur schnellen Durchführung von Maßnahmen bei Leckagen von Säuren, Laugen und unbekannten Flüssigkeiten konzipiert.
- Die strapazierfähige Tasche aus Vinyl ist mit hochwertigen PIG®-Absorptionsmitteln ausgestattet
- Durch den fahrbaren Wagen können Absorptionsmittel leicht zur Verschüttungsstelle transportiert werden
- Der Klettverschluss hält die Absorptionsmaterialen trocken und ermöglicht einfachen Zugriff.
- Gut sichtbare Tasche mit großer Aufschrift Spill Kit für eine schnelle Identifizierung
- Absorptionsmittel zur schnellen Schadensbehebung griffbereit angeordnet
PIG HazMat Saugmatten sind speziell vorbehandelt und dienen so zur schnelleren Bindung von konzentrierten, korrodierenden Flüssigkeiten wie z. B. 98% Schwefelsäure und 30% Natronlauge.
Caution: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.