Buffers, concentrated solutions, Fluka™
Springe zu:
Über diesen Artikel
16 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Produktinformationen
- pH-WertpH GenauigkeitInhaltEndvolumenPackungVEVerfügbarkeitPreis
- 1,00±0.02hydrochloric acid/potassium chloride500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST55,30 €
- 2,00±0.02citric acid/hydrochloric acid/sodium chloride500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST63,30 €
- 3,00±0.02citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST51,50 €
- 4,00±0.02citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST30,00 €
- 4,00±0.02citric acid/sodium hydroxide/sodium chloride solution500 mlAmpoule6Einloggen für Verfügbarkeit1 * 6 ST168,00 €
- 5,00±0.02citric acid/sodium hydroxide solution500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST73,20 €
- 7,00±0.02potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST30,50 €
- 7,00±0.02potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate500 mlAmpoule6Einloggen für Verfügbarkeit1 * 6 ST190,00 €
- 8,00±0.02sodium tetraborate/hydrochloric acid500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST85,10 €
- 9,00±0.02sodium tetraborate/hydrochloric acid500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST30,00 €
- 9,00±0.02sodium tetraborate/hydrochloric acid500 mlAmpoule6Einloggen für Verfügbarkeit1 * 6 ST178,00 €
- 10,00±0.05sodium tetraborate/sodium hydroxide solution500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST47,10 €
- 10,00±0.05sodium tetraborate/sodium hydroxide solution500 mlAmpoule6Einloggen für Verfügbarkeit1 * 6 ST246,00 €
- 11,00±0.05boric acid/sodium hydroxide solution/potassium chloride500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST85,70 €
- 12,00±0.05di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide solution500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST72,60 €
- 13,00±0.05glycine/sodium hydroxide/sodium chloride solution500 mlAmpoule1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST37,30 €