ContactUsLinkComponent
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Eppendorf Research® plus (IVD-Version)
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Eppendorf Research® plus (IVD-Version)
  613-0883
 :  EPPENDORF
undefined
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Eppendorf Research® plus (IVD-Version)
  613-0883
 :  EPPENDORF
  • Farbcode:
    Grau
  • Volumen:
    0,5 - 10 µl
  • Seq:
    01
  • Inkrement:
    0,01 µl
  • Genauigkeit:
    0,5 µl: ±12,0 % / ±0,06 µl
    1 µl: ±8,0 % / ±0,08 µl
    5 µl: ±4,0 % / ±0,2 µl
    10 µl: ±2,0 % / ±0,2 µl
  • Unpräzision:
    0,5 µl: ±8,0 % / ±0,04 µl
    1 µl: ±5,0 % / ±0,05 µl
    5 µl: ±2,0 % / ±0,1 µl
    10 µl: ±1,0 % / ±0,1 µl
  • VE:
    1
  • Empfohlene Spitzen:
    epT.I.P.S.® 20 µl
Diese vielseitigen, ergonomischen Pipetten mit innovativem Design erfüllen die höchsten Anforderungen an Präzision und Genauigkeit.
  • Extrem leicht
  • Innovativ umgestaltetes Prinzip der Kolbenhub-Pipetten; Kolben besteht aus Fortron®, einem organischen Polymer mit hervorragender chemischer, thermischer und mechanischer Beständigkeit
  • Sehr niedrige Ansaug-, Dispensier-, Ausblas- und Spitzenabwurfkräfte
  • Verfederter Spitzenkonus garantiert optimale Dichtheit und lange Lebensdauer und ermöglicht eine genaue Ausrichtung der Spitze
  • Problemlose und schnelle Wartung durch Entfernen individueller Kanäle
  • Vollständig autoklavierbar
Entwickelt und konstruiert für klinische Anwendungen (klinische humane Diagnostik). Ideal für die kontaminationsarme Übertragung von Flüssigkeiten, insbesondere für Proben aus dem menschlichen Körper und für Reagenzien im Rahmen einer diagnostischen in-vitro-Anwendung. Diese Pipette ist ein In-vitro-Diagnostikum (IVD) gemäß der Richtlinie 98/79 / EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Sie ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und für die Nutzung durch qualifiziertes Personal bestimmt.
 : With CE marking.