ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, RSpak JJ-50
Artikelnr. 554-2926
Lieferant:  Resonac
undefined
Reversed phase chromatography columns, RSpak JJ-50
Artikelnr. 554-2926
Lieferant:  Resonac
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Förderleistung:
    0,3 ml/min
  • Ø int.:
    2,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Max. Druck:
    9 MPa (90 bar)
  • Bezeichnung:
    RSpak JJ-50 2D
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • pH-Bereich:
    2 - 10
  • Temperaturlimit:
    10 - 60 °C
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
RSpak JJ-50 columns are ideal for analysis of complex samples containing neutral and ionic substances (surfactants) by multimode (reversed-phase and anion exchange) analysis.
  • Packing material contains trace amounts of quaternary ammonium groups
  • Base material is polyvinyl alcohol