ContactUsLinkComponent
Reversed phase chromatography columns, RSpak DM-614
 :  Resonac
undefined
Reversed phase chromatography columns, RSpak DM-614
 :  Resonac
  • Catalog No:
  • 554-2916
  • 554-2873
  • Bezeichnung:
  • RSpak DM-614
  • RSpak DM-G 4A
  • Max. Druck:
  • 2,0 MPa (20 bar)
  • pH-Bereich:
  • 2 - 10
  • 2 - 10
  • Temperaturlimit:
  • 20 - 60 °C
  • 20 - 60 °C
  • USP-Code:
  • L39
  • L39
Frequently Bought Together