Precision hydrometer, S50
Präzisions-Aräometer, S50, 1,00 - 1,05 g/cm³, 190 mm
Artikelnr. AMARH811216
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Precision hydrometer.
- Paper scale with colour code
- Shot weighted body
- Type designation
Suitable for government verification.
Zertifizierung: BS 718
Verpackung: In a transparent plastic case.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Präzisions-Aräometer
- Länge:190 mm
- Modell:S50
- Messbereich:1,00 - 1,05 g/cm³