Reference standards for food analysis, FAME mixtures, PUFA, Supelco®
Artikelnr. 47033.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:100 mg
- Bezeichnung:PUFA No.1 (marine source)
- Seq:01
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Complex qualitative polyunsaturated fatty acid (PUFA) methyl esters standard mixtures, extracted from natural materials.