AuftragsverfolgungKontakt
Disintegration testing accessories, QLA | Avantor
Disintegration testing accessories, QLA
Disintegration beaker with flat top, clear glass, 900 ml
Artikelnr. QLAAGLA905-DB
Disintegration testing accessories, QLA
Artikelnr. QLAAGLA905-DB
Disintegration testing accessories, QLA
Disintegration testing accessories, QLA
Disintegration beaker with flat top, clear glass, 900 ml
Preis
203,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Disintegration testing accessories and glassware for Agilent/VanKel disintegration testers.
  • Fluted disks can be used with any brand of disintegration tester
Zertifizierung: Complies to USP.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Disintegration beaker with flat top, clear glass, 900 ml
  • Seq:
    08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.